Acetonitril
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
8824.2 8824.3
ROTH8824.2EA 0 DKK
ROTH8824.2 ROTH8824.3
Acetonitril
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molekylvægt: 41.05 g/mol
Kogepunkt: 81.6
Smeltepunkt: –45.7 °C
Massefylde: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN nummer: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM