3-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26311.MD H26311.03
H26311.MDEA 321 DKK
H26311.MD H26311.03
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 53515-17-6 Molecular Formula: C8H6F3NS Formula Weight: 205.20 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01567258
Formel: C₈H₆F₃NS
Molekylvægt: 151.23
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567258
CAS-nummer: 53515-17-6
EINECS: None
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III