Naphthol AS-D chloracetat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl chloroacetate
29995.01 29995.02
SERA29995.01EA 261.24 DKK
SERA29995.01 SERA29995.02
Naphthol AS-D chloracetat
Naphthol AS-D chloracetat
Formel: C₂₀H₁₆ClNO₃
Molekylvægt: 353.8 g/mol
CAS-nummer: 35245-26-2
EINECS: 252-463-5