Ethyl 2-methylacetoacetat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
326110250 326111000
ACRO326110250EA 305 DKK
ACRO326110250 ACRO326111000
Ethyl 2-methylacetoacetat 95%
Ethyl 2-methylacetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Kogepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
MDL Number: MFCD00009164
CAS-nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %