2-Methyl-1-penten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
H53373.AAEA 629 DKK
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
2-Methyl-1-penten ≥97%
2-Methyl-1-pentene
Purity: 97% CAS No.: 763-29-1 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -27°(-17°F) Refractive Index: 1.392 Melting Point: -136° Boiling Point: 62° Beilstein Reference: 1340499 UN No.: 2288 MDL No.: MFCD00009405
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 62 °C
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,682
Flammepunkt: –27 °C (–17 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009405
CAS-nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN nummer: 2288
ADR: 3,II