2-Methoxy-4-nitrobenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
L19902.03
L19902.06
L19902.03EA
263
DKK
L19902.03
L19902.06
2-Methoxy-4-nitrobenzensulfonylchlorid ≥97%
2-Methoxy-4-nitrobenzensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 21320-91-2
Molecular Formula: C7H6ClNO5S
Formula Weight: 251.65
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 2136023
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094697
Formel:
C₇H₆ClNO₅S Smeltepunkt: 96…99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094697 CAS-nummer: 21320-91-2 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |