2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
B20570.06 B20570.14 B20570.22
B20570.06EA 334 DKK
B20570.06 B20570.14 B20570.22
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol ≥99%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 37052-78-1 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 255-259° Beilstein Reference: 3605123
Formel: C₈H₈N₂OS
Kogepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 255…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134581
CAS-nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2