2-Iod-1-methylimidazol 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
H51862.MD H51862.03
H51862.MDEA 689 DKK
H51862.MD H51862.03
2-Iod-1-methylimidazol 97
2-Iodo-1-methylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 37067-95-1 Molecular Formula: C4H5IN2 Formula Weight: 208.00 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD00661606
Formel: C₄H₅IN₂
Molekylvægt: 208 g/mol
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661606
CAS-nummer: 37067-95-1