2-Hydroxybenzimidazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
A18324.09EA 485 DKK
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
2-Hydroxybenzimidazol ≥98%
2-Hydroxybenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-16-7 Molecular Formula: C7H6N2O Formula Weight: 134.14 Melting Point: 314-316° Beilstein Reference: 119866
Formel: C₇H₆N₂O
Smeltepunkt: 314…316 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00127894
CAS-nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4