2-Hexen cis- and trans-mixture ≥85%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 922 DKK
H53472.06 H53472.14
2-Hexen cis- and trans-mixture ≥85%, Technical Grade
2-Hexene
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 67…69 °C
Massefylde: 0,678
Flammepunkt: –20 °C (–4 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009473
CAS-nummer: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN nummer: 3295
ADR: 3,II