Furan-2-boronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
359390010 359390100
ACRO359390010EA 476 DKK
ACRO359390010 ACRO359390100
Furan-2-boronsyre 97%
Furan-2-boronsyre
Formel: C₄H₅BO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00799544
CAS-nummer: 13331-23-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %