2-Fluor-5-methoxybenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52365.MD H52365.03 H52365.06
H52365.MDEA 897 DKK
H52365.MD H52365.03 H52365.06
2-Fluor-5-methoxybenzoesyre ≥97%
2-Fluor-5-methoxybenzoesyre
Purity: 97+% CAS No.: 367-83-9 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 MDL No.: MFCD00272566
Formel: C₈H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272566
CAS-nummer: 367-83-9