1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13084.0C A13084.0E A13084.36
A13084.0CEA 4430 DKK
A13084.0C A13084.0E A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
Purity: 98% CAS No.: 77-99-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 59-60° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1698309 MDL No.: MFCD00004694
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 296…298 °C
Smeltepunkt: 59…60 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 172 °C (341 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004694
CAS-nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9