1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08394.0100 8.08394.1000 8.08394.2500 8.08394.9050
8.08394.0100EA 452 DKK
8.08394.0100 8.08394.1000 8.08394.2500 8.08394.9050
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004694
CAS-nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 57 - 61 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 296 - 298 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (50 °C)
Flash Point 179 °C DIN 51758
Explosion Limit 2 - 11.8 %(V)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (External MSDS)
Ignition Point 375 °C DIN 51794