2-Ethylhexan-1,3-diol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Octylenglycol
118510010 118512500
ACRO118510010EA 846 DKK
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Ethylhexan-1,3-diol 99%
2-Ethylhexan-1,3-diol
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0,9422 g/cm³
Flammepunkt: 136 °C
MDL Number: MFCD00004578
CAS-nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g