2-Ethylhexan-1,3-diol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Octylenglycol
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
A10898.APEA 589 DKK
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
2-Ethylhexan-1,3-diol ≥97%
2-Ethylhexan-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 94-96-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 241-249° MDL No.: MFCD00004578
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 241…249 °C
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004578
CAS-nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9