2-Ethoxybenzamid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethenzamide
B25455.22 B25455.36
B25455.22EA 332 DKK
B25455.22 B25455.36
2-Ethoxybenzamid ≥97%
2-Ethoxybenzamid
Purity: 97% CAS No.: 938-73-8 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 131-134° Merck Reference: 14,3731 MDL No.: MFCD00007977
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007977
CAS-nummer: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Merck Index: 14,3731