2-Vinylpyridin ≥97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 100-69-6
Molecular Formula: C7H7N
Formula Weight: 105.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 104505
UN No.: 3073
MDL No.: MFCD00006355
Formel:
C₇H₇N Kogepunkt: 159 °C Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 0,974 Flammepunkt: 47 °C (117 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00006355 CAS-nummer: 100-69-6 EINECS: 202-879-8 UN nummer: 3073 ADR: 6.1,II |