2-Acetyl-1-naphthol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthone, 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-Hydroxy-2-acetonaphthone
195000250 195000050
ACRO195000250EA 570 DKK
ACRO195000250 ACRO195000050
2-Acetyl-1-naphthol 99%
2-Acetyl-1-naphthol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molekylvægt: 186.21 g/mol
Kogepunkt: 110…115 °C (0.5 mmHg)
Smeltepunkt: 97…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003963
CAS-nummer: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %