2-Furonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyanofuran
170430050 170430250
ACRO170430050EA 621 DKK
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitril 99%
2-Furonitril
Formel: C₅H₃NO
Molekylvægt: 93.08 g/mol
Kogepunkt: 146
Massefylde: 1.06 g/cm³
Flammepunkt: 35 °C
MDL Number: MFCD00003223
CAS-nummer: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %