2-Furonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Cyanofuran
A12214.06
A12214.14
A12214.06EA
988
DKK
A12214.06
A12214.14
2-Furonitril ≥98%
2-Furonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 617-90-3
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Recognizable
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 107033
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00003223
Formel:
C₅H₃NO Kogepunkt: 146…148 °C Massefylde: 1,062 Flammepunkt: 35 °C (95 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003223 CAS-nummer: 617-90-3 EINECS: 210-537-4 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |