5-Nitro-2-furonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
5-Nitrofuran-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-nitrofuran
L10486.06
L10486.14
L10486.06EA
1030
DKK
L10486.06
L10486.14
5-Nitro-2-furonitril ≥97%
5-Nitro-2-furonitril
Purity: 97%
CAS No.: 59-82-5
Molecular Formula: C5H2N2O3
Formula Weight: 138.08
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 123933
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00082647
Formel:
C₅H₂N₂O₃ Molekylvægt: 138.08 g/mol Smeltepunkt: 61…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082647 CAS-nummer: 59-82-5 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |