2-Cyano-3-methylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
L19456.06
L19456.14
L19456.22
L19456.06EA
452
DKK
L19456.06
L19456.14
L19456.22
2-Cyano-3-methylpyridin ≥98%
2-Cyano-3-methylpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 20970-75-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 141°/38mm
Beilstein Reference: 112001
MDL No.: MFCD00190585
Formel:
C₇H₆N₂ Molekylvægt: 118.14 g/mol Kogepunkt: 141 °C (38 mmHg) Smeltepunkt: 84…87 °C Flammepunkt: 115 °C (239 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00190585 CAS-nummer: 20970-75-6 EINECS: 244-131-3 |