2-Chlorethanesulphonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 1622-32-8
Molecular Formula: C2H4Cl2O2S
Formula Weight: 163.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₂H₄Cl₂O₂S Kogepunkt: 203 °C Smeltepunkt: 3 °C Massefylde: 1,560 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00007461 CAS-nummer: 1622-32-8 EINECS: 216-594-1 ADR: 6.1,I |