Methyl2-chloracetoacetat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloroacetoacetic acid methyll ester, Methyl 2-chloroacetoacetate
179900100 179900500
ACRO179900100EA 801 DKK
ACRO179900100 ACRO179900500
Methyl2-chloracetoacetat 95%
Methyl2-chloracetoacetat
Formel: C₅H₇ClO₃
Molekylvægt: 150.56 g/mol
Kogepunkt: 137
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008757
CAS-nummer: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %