2-Brom-5-methylbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32927.03 H32927.06
H32927.03EA 274 DKK
H32927.03 H32927.06
2-Brom-5-methylbenzoesyre ≥98%
2-Brom-5-methylbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 6967-82-4 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 MDL No.: MFCD00079722
Formel: C₈H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079722
CAS-nummer: 6967-82-4