2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H31974.MD
H31974.03
H31974.MDEA
708
DKK
H31974.MD
H31974.03
2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 532967-21-8
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 179-182°
MDL No.: MFCD07772042
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Smeltepunkt: 179…182 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07772042 CAS-nummer: 532967-21-8 |