2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32250.MD H32250.03
H32250.MDEA 961 DKK
H32250.MD H32250.03
2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 152434-88-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD08275284
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molekylvægt: 158.1 g/mol
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275284
CAS-nummer: 152434-88-3