2,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31528.03 H31528.06
H31528.03EA 1270 DKK
H31528.03 H31528.06
2,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 918523-99-6 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD04112521
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 145…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112521
CAS-nummer: 918523-99-6