2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picolin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19690.14
A19690.22
A19690.14EA
700
DKK
A19690.14
A19690.22
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picolin ≥97%
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picolin
Purity: 97%
CAS No.: 4966-90-9
Molecular Formula: C6H6N2O4
Formula Weight: 170.13
Melting Point:
Formel:
C₆H₆N₂O₄ Smeltepunkt: >250 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00167612 CAS-nummer: 4966-90-9 |