2,4-Difluor-5-nitrobenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32617.06 H32617.14
H32617.06EA 1180 DKK
H32617.06 H32617.14
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesyre ≥97%
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 153775-33-8 Molecular Formula: C7H3F2NO4 Formula Weight: 203.10 Melting Point: 125-133° MDL No.: MFCD04115713
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smeltepunkt: 125…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115713
CAS-nummer: 153775-33-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II