Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
20070.291EA 329 DKK
20070.291 20070.325 20070.462 20070.553 20070.950
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Kogepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45,7 °C
Massefylde: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN nummer: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345