2,4,6-Trifluorbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
H32746.MD H32746.03
H32746.MDEA 737 DKK
H32746.MD H32746.03
2,4,6-Trifluorbenzensulfonylchlorid ≥97%
2,4,6-Trifluorbenzensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 220239-64-5 Molecular Formula: C6H2ClF3O2S Formula Weight: 230.59 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01091015
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091015
CAS-nummer: 220239-64-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II