2,2-Dimethyl-3-hexanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20244.06 B20244.14
B20244.06EA 867 DKK
B20244.06 B20244.14
2,2-Dimethyl-3-hexanol ≥97%
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol
Purity: 97% CAS No.: 4209-90-9 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021929
Formel: C₈H₁₈O
Massefylde: 0,82
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021929
CAS-nummer: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1