2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53464.06 H53464.14
H53464.06EA 607 DKK
H53464.06 H53464.14
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon ≥98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Purity: 98% CAS No.: 815-24-7 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.419 Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 1701122 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008845
Formel: C₉H₁₈O
Kogepunkt: 152…153 °C
Massefylde: 0,824
Flammepunkt: 34 °C (93 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008845
CAS-nummer: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN nummer: 1224
ADR: 3,III