1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol, Ethylidynetrimethanol
B24324.0E B24324.36
B24324.0EEA 1590 DKK
B24324.0E B24324.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan ≥97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan
Purity: 97% CAS No.: 77-85-0 Molecular Formula: C5H12O3 Formula Weight: 120.15 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: ca 190° Boiling Point: 137°/15mm Beilstein Reference: 1304452 MDL No.: MFCD00004687
Formel: C₅H₁₂O₃
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 137 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: ∼ 190 °C
Flammepunkt: 160 °C (320 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004687
CAS-nummer: 77-85-0
EINECS: 201-063-9