2-(brommethyl)phenylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52467.03 H52467.06
H52467.03EA 1220 DKK
H52467.03 H52467.06
2-(brommethyl)phenylboronsyre ≥97%
2-(brommethyl)phenylboronsyre
Purity: 97% CAS No.: 91983-14-1 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD01318941
Formel: C₇H₈BBrO₂
Smeltepunkt: 145…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318941
CAS-nummer: 91983-14-1