2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
L10604.03
L10604.06
L10604.03EA
718
DKK
L10604.03
L10604.06
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol ≥98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 400-99-7
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 2215510
MDL No.: MFCD00009791
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molekylvægt: 207.11 Kogepunkt: 92…94 °C (12 mmHg) Massefylde: 1.473 Flammepunkt: 95 °C (203 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009791 CAS-nummer: 400-99-7 EINECS: 206-927-9 |