4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
L08228.03 L08228.06
L08228.03EA 388 DKK
L08228.03 L08228.06
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol ≥97%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 88-30-2 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 135-138°/0.01mm Merck Reference: 14,9253 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014714
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molekylvægt: 207.11
Kogepunkt: 135…138 °C (0.01 mmHg)
Smeltepunkt: 74…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014714
CAS-nummer: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III