4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
351960050 351960250
ACRO351960050EA 257 DKK
ACRO351960050 ACRO351960250
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Kogepunkt: 234…236 °C
Smeltepunkt: 15 °C
Flammepunkt: 107 °C
MDL Number: MFCD00038714
CAS-nummer: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %