3-Ethyl-2-iodtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
644
DKK
A10839.06
A10839.14
3-Ethyl-2-iodtoluen ≥98%
3-Ethyl-2-iodtoluen
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Formel:
C₉H₁₁I Kogepunkt: 118…120 °C (15 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052855 CAS-nummer: 175277-95-9 |