3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
A18972.06 A18972.14
A18972.06EA 367 DKK
A18972.06 A18972.14
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon ≥99%
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Purity: 99% CAS No.: 455-91-4 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 147-148°/20mm MDL No.: MFCD00026219
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17
Kogepunkt: 147…148 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026219
CAS-nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8