1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
A18537.06
A18537.14
A18537.06EA
358
DKK
A18537.06
A18537.14
1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
1-Acetyl-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 574-19-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 130-132°/2mm
MDL No.: MFCD00012131
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molekylvægt: 186.21 g/mol Kogepunkt: 130…132 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 63…67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012131 CAS-nummer: 574-19-6 EINECS: 209-369-4 |