2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 1450-72-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kogepunkt: 112…114 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 45…48 °C Massefylde: 1,079 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002380 CAS-nummer: 1450-72-2 EINECS: 215-915-2 |