Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15500.1000 1.15500.2500 1.15500.6025 1.15500.9190
1.15500.1000EA 292 DKK
1.15500.1000 1.15500.2500 1.15500.6025 1.15500.9190
Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Kogepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN nummer: 1648
ADR: 3,
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM