4-Fluor-2-methoxybenzonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26627.03 H26627.09
H26627.03EA 718 DKK
H26627.03 H26627.09
4-Fluor-2-methoxybenzonitril ≥97%
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 191014-55-8 Molecular Formula: C8H6FNO Formula Weight: 151.14 Melting Point: 75-77° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04116335
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.14 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116335
CAS-nummer: 191014-55-8
EINECS: None
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III