3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H31620.MD
H31620.03
H31620.MDEA
934
DKK
H31620.MD
H31620.03
3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril ≥97%
3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 97%
CAS No.: 2967-54-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.10
Melting Point: 200-208°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09033181
Formel:
C₇H₃F₂NO Smeltepunkt: 200…208 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09033181 CAS-nummer: 2967-54-6 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |