1-Chlor-3,4-dibrom-5-Fluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
A19536.06 A19536.14
A19536.06EA 595 DKK
A19536.06 A19536.14
1-Chlor-3,4-dibrom-5-Fluorbenzen ≥98%
1-Chlor-3,4-dibrom-5-Fluorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 208186-78-1 Molecular Formula: C6H2Br2ClF Formula Weight: 288.35 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD00143441
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Molekylvægt: 288.34 g/mol
Kogepunkt: 242
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143441
CAS-nummer: 208186-78-1