(2-Chlorphenyl)acetylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Chloro-2-ethynylbenzene
H53441.03
H53441.06
H53441.03EA
1090
DKK
H53441.03
H53441.06
(2-Chlorphenyl)acetylen ≥98%
(2-Chlorphenyl)acetylen
Purity: 98%
CAS No.: 873-31-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 82°/12mm
MDL No.: MFCD00269951
Formel:
C₈H₅Cl Kogepunkt: 82 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,125 Flammepunkt: 70 °C (158 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00269951 CAS-nummer: 873-31-4 |