2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23524.03 B23524.06
B23524.03EA 412 DKK
B23524.03 B23524.06
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 97+% CAS No.: 71648-45-8 Molecular Formula: C9H6ClF3O Formula Weight: 222.60 MDL No.: MFCD00045092
Formel: C₉H₆ClF₃O
Molekylvægt: 222.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045092
CAS-nummer: 71648-45-8